Documentos clave
8.03245
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethylimidazole
for synthesis
Sinónimos:
1,2-Dimethylimidazole
Seleccione un Tamaño
100 ML
45,60 €
500 ML
129,00 €
45,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
45,60 €
500 ML
129,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H8N2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número índice de la CE:
217-101-2
NACRES:
NA.22
45,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
solid
temp. de autoignición
480 °C
potencia
1300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
12.6 (20 °C, 500 g/L in H2O)
bp
205 °C/1013 hPa
mp
30-40 °C
temperatura de transición
flash point 93 °C
densidad
0.99 g/cm3 at 40 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[n]1(c(ncc1)C)C
InChI
1S/C5H8N2/c1-5-6-3-4-7(5)2/h3-4H,1-2H3
Clave InChI
GIWQSPITLQVMSG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 40 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C