Documentos clave
8.02611
Sigma-Aldrich
2-Chloroaniline
for synthesis
Sinónimos:
2-Chloroaniline, o-Chloroaniline
Seleccione un Tamaño
100 ML
40,00 €
40,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
40,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
2-(Cl)C6H4NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
127.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número índice de la CE:
202-426-4
NACRES:
NA.22
40,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
0.5 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
>500 °C
potencia
1000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
2.4-14.2 % (v/v)
bp
207-209 °C/1013 hPa
mp
-3 °C
temperatura de transición
flash point 105 °C
solubilidad
insoluble 5.13 g/L
densidad
1.21 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)N
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Clave InChI
AKCRQHGQIJBRMN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chloroaniline for synthesis. CAS 95-51-2, chemical formula 2-(Cl)C₆H₄NH₂.
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.209 - 1.214
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible substances, toxic