8.00889
Methyl formate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl formate, Formic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
25,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
25,80 €
Productos recomendados
grado
for synthesis
synthesis grade
Nivel de calidad
presión de vapor
644 hPa ( 20 °C)
Ensayo
95.0-97.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
450 °C
potencia
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>4000 mg/kg LD50, skin (Rat)
lim. expl.
5-23 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
4-5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
31.5 °C/1013 hPa
mp
-100.4 °C
temperatura de transición
flash point -32 °C
solubilidad
300 g/L
densidad
0.968 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Clave InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Methanol (GC, area%): 3.0 - 5.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-25.6 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-32 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)