Documentos clave
8.00735
Sigma-Aldrich
2-Pyridinecarboxylic acid
for synthesis
Sinónimos:
2-Pyridinecarboxylic acid, Picolinic acid
About This Item
Fórmula lineal:
2-(HOOC)C5H4N
Número de CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
202-719-7
Ensayo
≥98.0% (acidimetric)
Formulario
powder
pH
3.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
134-137 °C
temperatura de transición
flash point 139 °C
solubilidad
887 g/L
densidad aparente
500‑700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
SIOXPEMLGUPBBT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 135 °C
Melting range (upper value): ≤ 139 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2