8.00661
Pentadecanoic acid
for synthesis
Sinónimos:
Pentadecanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥99.0% (GC)
formulario
powder
mp
51-53 °C
temperatura de transición
flash point 113 °C
solubilidad
insoluble 0.012 g/L
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C15H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15(16)17/h2-14H2,1H3,(H,16,17)
Clave InChI
WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 53 °C
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup