Documentos
71542
Sigma-Aldrich
Trx•Tag Monoclonal Antibody
Novagen®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
forma del anticuerpo
purified antibody
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
fabricante / nombre comercial
Novagen®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Detection of Trx•Tag fusion proteins
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Información legal
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable