Documentos clave
681641
Sigma-Aldrich
Wee1 Inhibitor II
The Wee1 Inhibitor II, also referenced under CAS 622855-50-9, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Wee1 Inhibitor II, 6-Butyl-4-(2-chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione
Seleccione un Tamaño
1 MG
205,00 €
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
205,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H19ClN2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
418.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
205,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
brown
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([n](c5c4cc(cc5)O)CCCC)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C24H19ClN2O3/c1-2-3-10-27-18-9-8-13(28)11-16(18)20-19(27)12-15(14-6-4-5-7-17(14)25)21-22(20)24(30)26-23(21)29/h4-9,11-12,28H,2-3,10H2,1H3,(H,26,29,30)
Clave InChI
HLSZACLAFZWCCS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A pyrrolocarbazole compound that acts as a potent, ATP-binding site-targeting inhibitor of Wee1 (IC50 = 59 nM) with a ~590-fold selectivity over the related checkpoint kinase Chk1 (IC50 = 35 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Wee1
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 59 nM against Wee1
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Palmer, B.D., et al. 2006. J. Med. Chem.49, 4896.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable