65346-M
Formalin
Harleco®, suitable for histology, 10%
Sinónimos:
Fixative
About This Item
Productos recomendados
formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco®
concentración
10%
pH
7
mp
-0.1 °C
densidad
0.98 g/cm3
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
10-30°C
Descripción general
65346-85 4L Poly Bottle
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3