648451
Trk Inhibitor III, GNF-5837
The Trk Inhibitor III, GNF-5837 controls the biological activity of Trk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Trk Inhibitor III, GNF-5837, (Z)-1-(3-((3-((1H-Pyrrol-2-yl)methylene)-2-oxoindolin-6-yl)amino)-4-methylphenyl)-3-(2-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)urea
Seleccione un Tamaño
294,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
294,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
orange
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(NC1=C(C=CC(C(F)(F)F)=C1)F)NC2=CC(NC3=CC(NC/4=O)=C(C=C3)C4=C\C5=CC=CN5)=C(C)C=C2
InChI
1S/C28H21F4N5O2/c1-15-4-6-19(35-27(39)37-25-11-16(28(30,31)32)5-9-22(25)29)13-23(15)34-18-7-8-20-21(12-17-3-2-10-33-17)26(38)36-24(20)14-18/h2-14,33-34H,1H3,(H,36,38)(H2,35,37,39)/b21-12-
Clave InChI
YYDUWLSETXNJJT-MTJSOVHGSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable