Documentos clave
64571-M
Sigma-Aldrich
Wright-Giemsa Fuccillo Stain Modification
Wright-Giemsa Fuccillo Stain Modification
Harleco®, suitable for hematology
Sinónimos:
Hematology Stain, Hematology Solutions
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco®
mp
-98 °C
densidad
0.791 g/cm3
λmáx.
520-530 nm (Eosin)
640-650 nm (Azure)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
hematology ((contains Methanol))
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
HARLECO® Polychromatic stain for peripheral blood and bone marrow smears
Aplicación
HARLECO® Polychromatic stain for peripheral blood and bone marrow smears
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
Polychromatic stain for peripheral blood and bone marrow smears. Used for red blood cell morphology and white blood cell differentiation.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the mixture of stain to buffer for the Wright Giemsa Fucillo solution?
    1 respuesta
    1. As per the instructions located on page 1 of the Instructions for Use, the stain buffer mix is prepared by combining 50 ml of the Wright Giemsa Fucillo stain with 250 ml of buffer. Depending on user preference, the pH of the buffer should be either pH 6.4 or 6.8. It is conceivable that some users might prefer a slightly more alkaline pH buffer. The stain buffer mixture should remain effective for at least 3 hours, but it is possible that it might remain effective for as long as 24 hours or perhaps slightly longer. When the stain quality begins to deteriorate, the stain buffer mix should be replaced.
      ¿Le ha resultado útil?
Revisiones
Filtros activos
  1. Montreal, Qc
    • Reseñas 2
    • Voto 1
    5 de 5 estrellas.
    Beautiful stain
    We have great results with this stain for a manual technique. It works very well with the phosphate buffer with a pH of 6,4.
    Traducir con Google
    ¿Le ha resultado útil?