Documentos clave
6073
Sigma-Aldrich
Schiff Reagent, Hotchkiss-McManus
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Sinónimos:
P.A.S.
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
mp
-0.1 °C
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
HARLECO® For PAS staining
Aplicación
HARLECO® For PAS staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For P.A.S. Reaction. May be used as replacement for Schiff Reagent in the PAS Kit.
Información legal
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)