Documentos clave
572636
Sigma-Aldrich
SU6656
InSolution, ≥95%, inhibitor of Src-family protein tyrosine kinases
Sinónimos:
InSolution SU6656
Seleccione un Tamaño
500 μG
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
151,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21N3O3S
Peso molecular:
371.45
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A potent inhibitor of Src-family protein tyrosine kinases. Inhibits Src (IC50 = 280 nM) as well as closely related kinases Fyn (IC50 = 170 nM), Yes (IC50 = 20 nM) and Lyn (IC50 = 130 nM). The inhibition is competitive with respect to ATP. Has only a trivial effect on Lck (IC50 = 6.88 µM). Does not affect the activity of PDGF-β receptor kinase (IC50 >10 µM) and IGF-1 receptor kinase (IC50 gt;20 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 280 nM inhibiting Src
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Irritant (B)
Forma física
A 10 mM (500 µg/135 µl) solution of SU6656 (Cat. No. 572635) in DMSO.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)