567022
Simvastatin sodium salt
≥95% (HPLC), liquid, L-type calcium channel blocker, Calbiochem®
Sinónimos:
InSolution Simvastatin, Sodium Salt, L-Type Calcium Channel Blocker VI
About This Item
Productos recomendados
product name
Simvastatin, Sodium Salt, InSolution, ≥95%
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
protect from light
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−70°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clutterbuck, R.D., et al. 1998. Br. J. Haematol.102, 522.
Yokoyama, K., et al. 1998. Mol. Biochem. Parasitol.94, 87.
Negre-Aminou, P., et al. 1997. Biochim. Biophys. Acta1345, 259.
Vrtovsnik, F., et al. 1997. Kidney Int.52, 1016.
Keyomarsi, K., et al. 1991. Cancer Res.51, 3602.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable