Documentos clave
565749
Sigma-Aldrich
β-Secretase Inhibitor II
The β-Secretase Inhibitor II, also referenced under CAS 263563-09-3, controls the biological activity of β-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
β-Secretase Inhibitor II, Z-VLL-CHO, N-Benzyloxycarbonyl-Val-Leu-leucinal
Seleccione un Tamaño
1 MG
82,60 €
5 MG
353,00 €
82,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
82,60 €
5 MG
353,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H39N3O5
Número de CAS:
Peso molecular:
461.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
82,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C25H39N3O5/c1-16(2)12-20(14-29)26-23(30)21(13-17(3)4)27-24(31)22(18(5)6)28-25(32)33-15-19-10-8-7-9-11-19/h7-11,14,16-18,20-22H,12-13,15H2,1-6H3,(H,26,30)(H,27,31)(H,28,32)/t20-,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
YHUAFMGVVANYBT-FKBYEOEOSA-N
Descripción general
A potent, cell-permeable, and reversible inhibitor of β-secretase that corresponds to the β-secretase cleavage site (VNL-DA) of the Swedish mutant Amyloid Precursor Protein (APP). Inhibits the formation of both Aβtotal (IC50 = 700 nM) and Aβ1-42 (IC50 = 2.5 µM) in Chinese hamster ovary (CHO) cells stably transfected with wild-type APP751.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
β-secretase
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 700 nM and 2.5 µM against Aβtotal and Aβ1-42, respectively
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
Z-Val-Leu-Leu-CHO
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Abbenante, G., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun. 268, 133.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Sarah Bui et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2557, 453-493 (2022-12-14)
In this chapter, we provide a detailed guide for the application of commonly used small molecules to study Golgi structure and function in vitro. Furthermore, we have curated a concise, validated list of endomembrane markers typically used in downstream assays