553590
Ratjadone A
InSolution, ≥95%, Synthetic
Sinónimos:
InSolution Ratjadone A, Synthetic, Ratjadon, Chromosome Region Maintenance 1 Protein Inhibitor II, CRM1 Inhibitor II, Exportin 1 Inhibitor II, XPO1 Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
aqueous buffer: ≤100 μM
methanol: 20 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
InChI
1S/C28H40O5/c1-6-9-26-22(5)25(30)18-27(33-26)24(29)12-7-10-19(2)16-21(4)17-20(3)14-15-23-11-8-13-28(31)32-23/h6-10,12-15,17,21-27,29-30H,11,16,18H2,1-5H3/b9-6+,12-7+,15-14+,19-10+,20-17-/t21-,22+,23-,24-,25-,26+,27+/m1/s1
Clave InChI
CAYGMWMWJUFODP-AYFTZVAISA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
nuclear export of LR-NES
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kalesse, M., et al. 2001. Chem biochem2, 709.
Gerth, K., et al. 1995. J. Antibiot.48, 973.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C