553326
Ras Superfamily GTPases GTP/GDP Binding Antagonist, CID 1067700
The Ras Superfamily GTPases GTP/GDP Binding Antagonist, CID 1067700 controls the biological activity of Rab7. This small molecule/inhibitor is primarily used for Membrane applications.
Sinónimos:
Ras Superfamily GTPases GTP/GDP Binding Antagonist, CID 1067700, 2-(benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID1067700, Cdc42 GTPase Inhibitor I, Rab2 GTPase Inhibitor, Rab GTPase Inhibitor, CDC42 Inhibitor I, Rab7 GTPase Inhibitor, Rac1 GTPase Inhibitor, Rac1 Inhibitor, Rac1 GTPase Inhibitor, Rac1 Inhibitor IV, Ras GTPase Inhibitor, 2-(benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID1067700, Cdc42 GTPase Inhibitor I, Rab2 GTPase Inhibitor, Rab GTPase Inhibitor, CDC42 Inhibitor I, Rab7 GTPase Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
potencia
12.89-19.70 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(NC(NC(C2=CC=CC=C2)=O)=S)SC3=C1CC(C)(C)OC3)O
Clave InChI
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rab7
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable