444805
Membrane Traffic Inhibitor, A5
The Membrane Traffic Inhibitor, A5 controls the biological activity of adaptor complex AP-1.
Sinónimos:
Membrane Traffic Inhibitor, A5, 1-(4-(4-(E-2-Methyl-2-butenyl)piperazinyl)phenyl)ethanone, HCl, 5431942, A5
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
water: 1 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable