Documentos clave
5.43839
Supelco
Fosfato de potasio dibasic
anhydrous for HPLC LiChropur
Sinónimos:
Fosfato de dipotasio, Hidrogenofosfato de dipotasio, sec -Fosfato de potasio
Seleccione un Tamaño
100 G
132,00 €
250 G
289,00 €
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
132,00 €
250 G
289,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
K2HPO4
Número de CAS:
Peso molecular:
174.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
Número índice de la CE:
231-834-5
NACRES:
NA.21
132,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
anhydrous
Nivel de calidad
Formulario
solid
técnicas
HPLC: suitable
pH
9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
1600 g/L
densidad
2.44 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
700‑1000 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2K.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clave InChI
ZPWVASYFFYYZEW-UHFFFAOYSA-L
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable