540222
Puromycin, Dihydrochloride
Puromycin, Dihydrochloride, CAS 58-58-2, is An aminonucleoside antibiotic that inhibits protein synthesis by blocking the translation step and causes premature release of nascent polypeptide chains.
Sinónimos:
Puromycin, Dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (TLC)
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated
color
white to off-white
solubilidad
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
Clave InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
protein synthesis
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Constam, D.B., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 26931.
Wirth, M., et al. 1994. J. Virol.68, 566.
Claeyssens, S., et al. 1993. FEBS Lett.315, 7.
Hechler, U., et al. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1305.
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortín, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Kalpaxis, D.L. and Drainas, D. 1992. Arch. Biochem. Biophys.300, 629.
Shipston, M.J. and Antoni, F.A. 1992. Biochem. Biophys. Res. Commun.189, 1382.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable