Documentos clave
539562-M
Millipore
PKCε Peptide Substrate
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε), with an alanine to serine substitution.
Sinónimos:
PKCε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase C ε Peptide Substrate, Peptide-ε, ERMRPRKRQGSVRRRV, Protein Kinase Cε Peptide Substrate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C83H155N39O21S
Peso molecular:
2067.43
Código UNSPSC:
12352200
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε) with an alanine to serine substitution. PKCε exhibits an apparent specificity for this peptide (Km = 68 µM).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Km = 68 µM for PKCε
Primary Target
Pseudosubstrate region of the ε-isotype of protein kinase C (PKCε)
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
H-Glu-Arg-Met-Arg-Pro-Arg-Lys-Arg-Gln-Gly-Ser-Val-Arg-Arg-Arg-Val-OH
Forma física
Supplied as a trifluoroacetate salt.
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Schaap, D. and Parker, P.J. 1990. J. Biol. Chem. 265, 7301.
Schaap, D., et al. 1989. FEBS Lett. 243, 351.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable