265322
2,3-Difluorophenol
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
bp
54 °C/25 mmHg (lit.)
mp
39-42 °C (lit.)
cadena SMILES
Oc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H
Clave InChI
RPEPGIOVXBBUMJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
57 °C - closed cup