538904
Prostaglandin E2
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin.
Sinónimos:
Prostaglandin E2, PGE₂
Seleccione un Tamaño
184,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
184,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 7877
Ensayo
>98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to light yellow
solubilidad
acetone: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
methanol: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC1C(C(C(=O)C1)C\C=C\CCCC(=O)O)\C=C\C(O)CCCCC
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
Clave InChI
XEYBRNLFEZDVAW-RTYMFESYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Involved in vasodilator actions of kinins such as bradykinin
Advertencia
Otras notas
Kessler, W., et al. 1992. Exp. Brain Res.91, 467.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3