Documentos clave
524618
Sigma-Aldrich
PIP3 Antagonist, PITenin-7
The PIP3 Antagonist, PITenin-7 controls the biological activity of PIP3.
Sinónimos:
PIP3 Antagonist, PITenin-7, N-(4-Hydroxybiphenyl-3-ylcarbamothioyl)-3,5-dimethylbenzamide, Phosphatidylinositol-3,4,5-triphosphate Antagonist, PITenin-7, PIT-7, Akt Inhibitor XX, PDK1 Inhibitor V
Seleccione un Tamaño
10 MG
133,00 €
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
133,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H20N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
376.47
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
133,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
semisolid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable DM-PIT-1 (Cat. No. 524619) analog that is more selective and potent than DM-PIT-1 against PH domain-mediated PIP3 (Cat. No. 524615) binding to Akt1 (IC50 = 13.4 and 27.1 µM, respectively) and PDK1 (IC50 = 52.3 and 80.5 µM, respectively), while being much less active than DM-PIT-1 against PIP3 GRP1 PH domain binding (12% vs 84% inhibition with 100 µM respective compound). PIT-7 is also shown to be more effective than DM-PIT-1 in inhibiting human glioblastoma U87MG survival (IC50 = 6.6 vs. 33.9 µM, respectively) and cellular Akt Ser473 phosphorylation in cultures in vitro.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Miao, B., et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 20126.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable