Documentos clave
5.08514
Sigma-Aldrich
Psalmotoxin-1
Sinónimos:
Psalmotoxin-1, ASIC1a Inhibitor, Psalmotoxin 1
Seleccione un Tamaño
20 μG
68,40 €
68,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
68,40 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C200H312N62O57S6
Número de CAS:
Peso molecular:
4689.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
68,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Ensayo
≥94% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
semisolid
viscous liquid
potencia
0.9 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
colorless
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A potent proton-gated sodium channel (ASIC1a) channel blocking neurotoxin (IC50 = 0.9 nm) isolated from the Trinidad chevron tarantula. Psalmotoxin-1 (PcTx1) can distinguish between the two ASIC1 splice variants, ASIC1a and ASIC1b. Binding site is blocked when dimerization with ASIC2a or ASIC3.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
ASIC1a
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
EDCIPKWKGCVNRHGDCCEGLECWKRRRSFEVCVPKTPKT (disulfide bond 3-18, 10-23, 17-33)
Otras notas
Qadri, Y. J. et al. 2009. J. Biol. Chem.284, 17625.
M. Mazzuca, et al. 2007. Nat Neurosci.10, 943.
Escoubas, P. et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25116.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable