5.08052
iMDK
≥98% (HPLC), solid, midkine inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Midkine Inhibitor, iMDK, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, 3-(2-(4-Fluorobenzyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-yl)-2H-chromen-2-one, MDK Expression Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Midkine Inhibitor, iMDK,
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1=CC=C2C(=C1)C=C(C(=O)O2)C3=CN4C=C(SC4=N3)CC5=CC=C(C=C5)F
Clave InChI
IWFKQTWYILKFGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Midkine
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable