5.05420
BMP Inhibitor III, LDN-212854
Sinónimos:
BMP Inhibitor III, LDN-212854, Abl Inhibitor V, LDN212854, Bone Morphogenetic Protein Inhibitor III, 5-(6-(4-(Piperazin-1-yl)phenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl)quinoline, PDGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XXIV, RIP2 Inhibitor I, RIPK2 Inhibitor I
Seleccione un Tamaño
163,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
163,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 25 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)C3=CN4C(=C(C=N4)C5=C6C=CC=NC6=CC=C5)N=C3
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
Clave InChI
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ALK1/2/3
RIP, Abl & PDGFR
Envase
Advertencia
Nota de preparación
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable