Saltar a
SML0965
LDN-212854
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
173,00 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
508,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H22N6
Número CAS:
Peso molecular:
406.48
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
173,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21ncc(c2ncc(c1)c5ccc(cc5)N6CCNCC6)c3c4c(nccc4)ccc3
InChI
1S/C25H22N6/c1-3-21(22-4-2-10-27-24(22)5-1)23-16-29-31-17-19(15-28-25(23)31)18-6-8-20(9-7-18)30-13-11-26-12-14-30/h1-10,15-17,26H,11-14H2
InChI key
BBDGBGOVJPEFBT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases with over 5,000-fold selectivity for BMP versus the closely related TGF-β and activin type I receptors. LDN-212854 has some selectivity for ALK2 with an IC50 of 1.3 nM in preference to other BMP type I receptors, ALK1 (IC50=2.4 nM) and ALK3 (IC50=85.8 nM). LDN-212854 shows better selectivity than LDN193189 in cell-based assays of BMP signaling. LDN-212854 inhibited BMP6-induced osteogenic differentiation, which functions primarily via ALK2, more potently than BMP4, which functions primarily with ALK3 (IC50s of 10 nM versus 40.5 nM), whereas LDN-193189 inhibited both equally. The only off target effects found against a panel of 198 kinases were for RIPK2, ABL1, and PDGFR-β with IC50 values < 100 nM.
LDN-212854 is a selective and potent inhibitor of the bone morphogenetic protein (BMP) type I receptor kinases.
LDN-212854 is also known as 5-[6-[4-(1-Piperazinyl)phenyl]pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-3-yl]-quinoline. LDN-212854 prevents heterotopic ossification in an inducible mutant ALK2 (activin receptor-like kinase 2).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
SML1119SML0559SML0320
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to orange
color
faintly yellow to dark yellow
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)