5.05315
A 438079
Sinónimos:
A 438079, 3-((5-(2,3-dichlorophenyl)-1H-tetrazol-1-yl)methyl)pyridine hydrochloride, P2X7 Purinergic Receptor Antagonist, A 438079, A438079, A-438079
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C13H9Cl2N5.ClH/c14-11-5-1-4-10(12(11)15)13-17-18-19-20(13)8-9-3-2-6-16-7-9;/h1-7H,8H2;1H
Clave InChI
MBTJFFMIPPMRGR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
P2X₇
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Wang B, et al., 2013, Purinergic Signal.9, 101.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable