Merck
PHL89569
Asiatic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2α,23-Dihydroxyursolic acid, Dammarolic acid, NSC 166063
Seleccione un Tamaño
10 MG
384,00 €
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
384,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H48O5
Número de CAS:
Peso molecular:
488.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
384,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
325-330 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@H]1C)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O5/c1-17-9-12-30(25(34)35)14-13-28(5)19(23(30)18(17)2)7-8-22-26(3)15-20(32)24(33)27(4,16-31)21(26)10-11-29(22,28)6/h7,17-18,20-24,31-33H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,18+,20-,21-,22-,23+,24+,26+,27+,28-,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
JXSVIVRDWWRQRT-UYDOISQJSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
Starting material for asiatic acid derivative synthesis for use as:
  • Anticancer agents
  • Glycogen phosphorylase inhibitors
  • Hepatoprotectants
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Asiatic acid is commonly used in wound healing. Asiatic acid has antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective properties.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)