5.05313
Hexamethonium Bromide
Sinónimos:
Hexamethonium Bromide, Hexane-1,6-bis(trimethylammonium bromide), Nicotinic Acetylcholine Receptors (nAChRs) Antagonist, Hexamethonium Bromide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (TLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
H2O: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
nAChR
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Karavaev, N., et al., 2008. Neurosci. Behav. Physiol.38, 297.
Nelson, E., 1999. J. Physiol.516, 657.
Christ, D. 1980. Br. J. Pharmacol.69, 249.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable