Documentos clave
5.05278
Sigma-Aldrich
PNU 282987
Sinónimos:
PNU 282987, PNU-282987, N-(3R)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-4-chlorobenzamide hydrochloride, α7 nAChR Agonist, PNU 282987, alpha 7 Nicotinic Acetylcholine Receptor Agonist, PNU 282987, PNU282987
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H17ClN2O · xHCl
Número de CAS:
Peso molecular:
264.75 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
solid
potencia
26 nM Ki
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H17ClN2O.ClH/c15-12-3-1-11(2-4-12)14(18)16-13-9-17-7-5-10(13)6-8-17;/h1-4,10,13H,5-9H2,(H,16,18);1H/t13-;/m0./s1
Clave InChI
HSEQUIRZHDYOIX-ZOWNYOTGSA-N
Descripción general
A potent agonist highly selective for α7 nAChRs (Ki = 26 nM). Used in investigating the roles of α7 nAChRs in sensory gating, learning and memory, cognitive functions, and treatment of Schizophrenia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
α7 nAChRs
Reversible: yes
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Hajós, M., et al., 2010, Curr. Pharm. Des.16, 538.
Bodnar, L., et al., 2005. J. Med. Chem.48, 905.
Hajós, M., et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.312, 1213.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3