5.05226
Pancuronium Dibromide
Sinónimos:
Pancuronium Dibromide, 1,1ʹ-(3α,17β-Dihydroxy-2α,5β-androstan-2-β,16β-ylene) bis[1-methylpiperidinium] diacetate dibromide, Nicotinic Acetylchorine Receptor Antagonist, Pancuronium Dibromide, nAChR Antagonist, Pancuronium Dibromide
Seleccione un Tamaño
68,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
68,90 €
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (NMR)
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
5.5 nM IC50
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
water: 100 mM
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Br-].[Br-].[N+]6(CCCCC6)([C@@H]1[C@@H]([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]([C@H](C4)[N+]5(CCCCC5)C)OC(=O)C)CC3)C)CC2)C1)C)OC(=O)C)C
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
Clave InChI
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
nAChR
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Melnikov, L., et al., 1999. Gen Pharmacol.33, 313.
Maestrone, E., et al., 1994. Br. J. Pharmacol.111, 283.
Fryer, D., et al., 1987. Naunyn Schmiedebergs Arch. Pharmacol.335, 367.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable