5.04866
UCOE® Expression Vector - Mouse 3.2 kb Hygro Set - Novagen®
Seleccione un Tamaño
815,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
815,00 €
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Novagen®
Nivel de calidad
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The set includes following components:
• 1 x 10 µg DNA
• 1 x 10 µg DNA (Negative control)
Antibiotic resistance: Hygromycin
THIS PRODUCT IS ONLY AVAILABLE FOR SALE TO ACADEMIC INSTITUTIONS OR NOT-FOR-PROFIT ENTITIES FOR RESEARCH USE. FOR INFORMATION ON COMMERCIAL LICENSING OF THE UCOE TECHNOLOGY, INCLUDING TO COMMERCIAL ENTITIES, PLEASE CONTACT Marie Azzaria ([email protected]) or Jamie Hoberg ([email protected]).
Aplicación
Advertencia
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable