Documentos clave
5.04539
Sigma-Aldrich
Eliprodil
Sinónimos:
Eliprodil, α-(4-Chlorophenyl)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-1-piperidineethanol, NMDA Antagonist IX
Seleccione un Tamaño
10 MG
75,20 €
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
75,20 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H23ClFNO
Número de CAS:
Peso molecular:
347.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
75,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 17 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1)CC2CCN(CC2)CC(O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C20H23ClFNO/c21-18-5-3-17(4-6-18)20(24)14-23-11-9-16(10-12-23)13-15-1-7-19(22)8-2-15/h1-8,16,20,24H,9-14H2
Clave InChI
GGUSQTSTQSHJAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A negative allosteric modulator selective for NR2B containing NMDA receptors (IC50 = 1, >100, and >100 µM for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively). Also a potent ligand for ς1 receptor (Ki = 0.013 µM), one of the two types of unique non-opioid, non-phencyclidine brain ς receptors. Blocks neuronal voltage-gated Ca2+ channels and selectively inhibits the rapid component of the delayed rectifier K+ current (IKr). A neuroprotective agent in acute ischemic stroke. Prolongs the QT interval in EKG.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Target IC50: 1, >100, and >100 →M for NR2B, NR2A, and NR2C, respectively.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Lengyel, C., et al. 2004. Br. J. Pharmacol.143, 152.
Nikam, S., et al. 2002. Curr Pharm Des.8, 845.Whittemore, E., et al. 1997. J. Pharmacol. Exp. Ther.282, 326.M
Bath, C., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.299, 103.
Carter, C., et al. 1994. Neuropsychopharmacol.11, 257.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable