Saltar a
SML1636
Pipecuronium bromide
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Pipecurium bromide, RGH-1106
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
419,00 €
356,15 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H62Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
762.70
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
356,15 €
Precio de catálogo419,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
[Br-].[Br-].[N+]1(CCN(CC1)[C@@H]2[C@@H]([C@@]3([C@H]([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@H](C[C@@H]([C@H](C5)N6CC[N+](CC6)(C)C)OC(=O)C)CC4)C)CC3)C2)C)OC(=O)C)(C)C
InChI
1S/C35H62N4O4.2BrH/c1-24(40)42-32-21-26-9-10-27-28(35(26,4)23-31(32)37-15-19-39(7,8)20-16-37)11-12-34(3)29(27)22-30(33(34)43-25(2)41)36-13-17-38(5,6)18-14-36;;/h26-33H,9-23H2,1-8H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI key
TXWBOBJCRVVBJF-YTGGZNJNSA-L
Biochem/physiol Actions
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant which acts at the nicotinic acetylcholine receptor of the neuromuscular junction. Pipecuronium is a non-depolarizing neuromuscular blocking agent.
Pipecuronium is a bisquaternary aminosteroid muscle relaxant.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
76904BP11671711155
description
≥98% (HPLC)
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
powder or crystals
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (TLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)