5.04379
HIF Inhibitor VII
Sinónimos:
HIF Inhibitor VII, 0X3, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, 0X3, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, 504379
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
Clave InChI
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
HIF-2α
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Scheuermann, T.H., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 271.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3