Documentos clave
5.00619
SAFC
Vitamin B₁₂-mannitol
trituration 0.1%
Seleccione un Tamaño
25 KG
1676,00 €
1676,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 KG
1676,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
1676,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
concentración
0.1%
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubilidad
200 g/L
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Vitamin B12 - mannitol trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1