Documentos clave
5.00601
SAFC
Vitamin B₁₂-lactose
trituration 0.1%
Seleccione un Tamaño
25 KG
4559,00 €
4559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 KG
4559,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
4559,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
solid
concentración
0.1%
pH
5.5-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubilidad
160 g/L
densidad
1.5 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
15-25°C
Aplicación
Vitamin B12 - lactose trituration 0.1% is suitable for use in pharmaceutical processes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2