5.00523
ASIC Channel Modulator II, GMQ
Sinónimos:
ASIC Channel Modulator II, GMQ, 2-guanidine-4-methylquinazoline, Acid-Sensing Ion Channel Modulator II
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 16.6 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
ASIC3
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Yu, Y., et al. 2010. Neuron.68, 61.
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable