Merck
14340
Sigma-Aldrich
(+)-Bicuculline
≥97.0% (TLC)
Sinónimos:
Bucuculline
Seleccione un Tamaño
25 MG
72,50 €
100 MG
222,00 €
500 MG
322,00 €
72,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
72,50 €
100 MG
222,00 €
500 MG
322,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H17NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
367.35
Beilstein:
98786
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
72,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0% (TLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
cadena SMILES
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
Clave InChI
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Información sobre el gen
Descripción general
Bicuculline is a convulsant alkaloid.[1] It was originally isolated from the plant Dicentra cucullaria. [2]
Aplicación
Bicuculline has been used:
  • as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol[3]
  • to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor[4]
  • to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats[5]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(+)-Bicuculline acts as a competitive inhibitor of GABA liganding binding to the receptor.[6]
(+)-Bicuculline is a GABAA receptor antagonist.
Características y beneficios
This compound is featured on the GABAC Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evidence for naloxone and opiates as GABA antagonists
E. Breuker et al.
British Journal of Pharmacology, 58, 458-458 (1976)
Prolonged ketamine exposure induces increased activity of the GluN2B-containing N-methyl-D-aspartate receptor in the anterior cingulate cortex of neonatal rats
Kokane SS, et al.
Neurotoxicology and Teratology, 63(2), 1-8 (2017)
Discovering the pharmacodynamics of conolidine and cannabidiol using a cultured neuronal network based workflow
Mendis GDC, et al.
Scientific reports, 9(1), 121-121 (2019)
Herbal products and GABA receptors
Johnston GAR, et al.
Encyclopedia of Neuroscience, 169(2), 1095-1101 (2009)
S Ueno et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 17(2), 625-634 (1997-01-15)
Anesthetic drugs are known to interact with GABAA receptors, both to potentiate the effects of low concentrations of GABA and to directly gate open the ion channel in the absence of GABA; however, the site(s) involved in direct gating by
Artículos
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.