492042
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide
The Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide modulates the biological activity of Nrf2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinónimos:
Nrf2 Activator III, TAT-14 Peptide, H-Tyr-Gly-Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg~Leu-Gln-Leu-Asp-Glu-Glu-Thr-Gly-Glu-Phe-Leu-Pro-Ile-Gln-OH
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Análisis
≥95% (HPLC)
formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable