Documentos clave
481915
Millipore
NAD+, Lithium Salt
A major electron acceptor molecule in biological oxidations. Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Sinónimos:
NAD+, Lithium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Li
Seleccione un Tamaño
1 G
139,00 €
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
139,00 €
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (enzymatic)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Li+].[P](=O)(O[P](=O)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@H]3O)O)[n]4c5ncnc(c5nc4)N)O)(OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1[O-])[O-])[n+]2cc(ccc2)C(=O)N)O
InChI
1S/C21H26N7O14P2.Li/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,30,32H,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);/q-1;+1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;/m1./s1
Clave InChI
VKCIQQTYIUNWEW-QYZPTAICSA-N
Descripción general
A major electron acceptor molecule in biological oxidations (spectra: 0.76-0.86 at 250/260 nm, pH 7.0; 0.18-0.28 at 280/260 nm, pH 7.0).
A major electron acceptor molecule in biological oxidations.
Spectra (pH 7.0): 250/260 nm: 0.76-0.86; 280/260 nm: 0.18-0.28.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C). Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable