Documentos clave
481913
Millipore
NADH, Disodium Salt
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Sinónimos:
NADH, Disodium Salt, β-Nicotinamide-adenine Dinucleotide, Reduced, 2Na
Seleccione un Tamaño
500 MG
100,00 €
1 G
153,00 €
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
100,00 €
1 G
153,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H27N7O14P2 · 2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
709.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
NACRES:
NA.51
100,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 6344
Ensayo
≥95% dry basis (enzymatic)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
yellow
solubilidad
water: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])(O[P](=O)(OC[C@H]4O[C@H]([C@@H]([C@@H]4O)O)[n+]5cc(ccc5)\C(=N\[H])\[O-])O)OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N
InChI
1S/C21H27N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,5-6H2,(H5-,22,23,24,25,33,34,35,36,37);;/q;2*+1/p-1/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1
Clave InChI
GUIOTHWMFMEYPG-WUEGHLCSSA-M
Descripción general
Functions as a coenzyme of a large number of oxidoreductases.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
During handling of the material, it is very important that the container is placed at room temperature for a sufficient amount of time to allow the material to reach room temperature before the container is opened
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. what is the stable pH value for this substate?
    1 respuesta
    1. The optimum pH for this product has not been evaluated. However, product N8129 is an identical compound under the Sigma Aldrich brand, and lists the optimum pH of 9 - 11. Please see the link below to review the product datasheet for the N8129 as the information provided will apply to both items:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/283/661/n8129dat-ms.pdf
      ¿Le ha resultado útil?