4.80112
Trifluoroacetic acid solution
0.1% (v:v) trifluoroacetic acid, suitable for LC/MS, for use with LICHROSOLV®
Sinónimos:
Water with 0.1% (v:v) trifluoroacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
LiChrosolv®
formulario
liquid
concentración
0.095-0.105 % (v/v)
técnicas
LC/MS: suitable
impurezas
≤0.03 ppm K (Potassium)
≤0.03 ppm Mg (Magnesium)
≤0.2 ppm Ca (Calcium)
≤0.5 ppm Fe (Iron)
≤0.7 ppm Na (Sodium)
≤50 ppm Al (Aluminium)
color
APHA: ≤10
compatibilidad
for use with LICHROSOLV®
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Nota de preparación
Nota de análisis
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Al (Aluminium): ≤ 0.01 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.2 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.5 ppm
K (Potassium): ≤ 0.03 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.03 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.7 ppm
Gradient grade (at 210 nm): ≤ 10.0 mAU
Gradient grade (at 254 nm): ≤ 2.0 mAU
Suitable for LC-MS; Intensity of background mass peak based on reserpine(APCI/ESI positive): ≤ 2 ppb
Filtered by 0.2µm filter
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Learn the tips and tricks of selecting and preparing a suitable mobile phase buffer for your HPLC separations and method developments for samples that contain ionizable compounds.