476496
UNC0321
>98% (HPLC), solid, protein lysine methyltransferase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321, 7-(2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
Seleccione un Tamaño
221,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
221,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321,
Ensayo
>98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light tan
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable