P9279
Phospholipase A2 from honey bee venom (Apis mellifera)
salt-free, lyophilized powder, 600-2400 units/mg protein
Sinónimos:
Lecithinase A, PLA2, Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase
About This Item
Productos recomendados
formulario
salt-free, lyophilized powder
Nivel de calidad
actividad específica
600-2400 units/mg protein
mol peso
14.5 kDa
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
honey bee ... Pla2(406141)
Aplicación
- to determine renal proximal tubular segments (PTS) viability during oxygenation and hypoxia-reoxygenation
- in the treatment of photosystem-II (PSII) dimer complex of Synechocystis to study changes in oxygen-evolving activity
- as a standard in phospholipase activity assay
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de análisis
inhibidor
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable