475914
Nystatin
from Streptomyces noursei, ≥95% (sum of two peaks, HPLC), solid, sodium ionoph, Calbiochem®
Sinónimos:
Nystatin, Streptomyces noursei, Mycostatin
Seleccione un Tamaño
69,60 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
69,60 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Nystatin, Streptomyces noursei, A polyene antifungal antibiotic effective against yeast and mycoplasma.
Nivel de calidad
descripción
Merck USA index - 14, 6736
Ensayo
≥95% (sum of two peaks, HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white to yellow
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@@H]([C@H]1O)C)OC2CC3O[C@@](CC(C3C(=O)O)O)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\C=C\CC\C=C\C=C\C=C\C=C\2)C)O)C)C)O)O)O)O)O)O)O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28-,29-,30+,31?,32?,33?,34?,35?,36?,37?,38?,40?,41-,42+,43+,44-,46+,47+/m0/s1
Clave InChI
VQOXZBDYSJBXMA-RKEBNKJGSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Otras notas
Opekarova, M., and Tanner, W. 1994. FEBS Lett. 360, 46.
Stoos, B.A., et al. 1994. J. Am. Soc. Nephrol.4, 1855.
Skolink, P.R., et al. 1989. J. Infect. Dis.160, 1056.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable