Saltar a
SML0411
BAY-X-1005
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
α-Cyclopentyl-4-(2-quinolinylmethoxy)-(R)-benzeneacetic acid, (αR)-α-Cyclopentyl-4-(2-quinolinylmethoxy)-benzeneacetic acid, DG 031, Velifapon, Veliflapon
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
530,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
361.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](C1CCCC1)c2ccc(OCc3ccc4ccccc4n3)cc2
InChI
1S/C23H23NO3/c25-23(26)22(17-6-1-2-7-17)18-10-13-20(14-11-18)27-15-19-12-9-16-5-3-4-8-21(16)24-19/h3-5,8-14,17,22H,1-2,6-7,15H2,(H,25,26)/t22-/m1/s1
InChI key
ZEYYDOLCHFETHQ-JOCHJYFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Bay-X-1005 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase activating protein (FLAP).
Bay-X-1005 is a potent inhibitor of 5-lipoxygenase activating protein (FLAP). Bay-X-1005 inhibits A23187-induced LTB4 production in human leucocytes with an IC50 value of 220 nM, and blocks IgE mediated airway contractions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)