437707
Lipase, Chromobacterium viscosum
Sinónimos:
Lipase, Chromobacterium viscosum
About This Item
Productos recomendados
formulario
solid
Nivel de calidad
actividad específica
≥2500 units/mg dry wt.
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
pI
(1) 3.7, (2) 7.3
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
Clave InChI
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
Descripción general
Advertencia
Definición de unidad
Reconstitución
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable