434625
Leukotriene B₄
≥97% (HPLC), oil, proinflammatory agent, Calbiochem®
Sinónimos:
Leukotriene B4, LTB₄, 5(S),12(R)-Dihydroxy-6- cis-8- trans-10- trans-14- cis-eicosatetraenoic Acid
Seleccione un Tamaño
585,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
585,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
descripción
Merck USA index - 14, 5455
Nivel de calidad
Ensayo
≥97% (HPLC)
Formulario
oil
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear
solubilidad
ethanol: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
Clave InChI
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Polymorphonuclear leukocytes
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2